O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-Ser(tBu)-OMe·HCl, H-Ser(tBu)-OMe.HCl
OR911982-100G
OR911982-25G
APOSOR911982-100GEA
346
EUR
APOSOR911982-100G
APOSOR911982-25G
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride
Formel:
C₈H₁₇NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077108 CAS-Nummer: 17114-97-5 |