Pirfenidone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methyl-1-phenylpyridin-2(1H)-one, 5-Methyl-1-phenyl-2-pyridone
OR911941-10G
OR911941-1G
OR911941-5G
APOSOR911941-10GEA
111
EUR
APOSOR911941-10G
APOSOR911941-1G
APOSOR911941-5G
Pirfenidone 98%
Pirfenidone
Formel:
C₁₂H₁₁NO Molekulargewicht: 185.23 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00866047 CAS-Nummer: 53179-13-8 |