4-(Methylthio)benzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
OR911843-25G OR911843-5G
APOSOR911843-25GEA 194 EUR
APOSOR911843-25G APOSOR911843-5G
4-(Methylthio)benzylalkohol 95%
4-(Methylthio)benzylalkohol
Formel: C₈H₁₀OS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009706
CAS-Nummer: 3446-90-0