4-(Methylthio)phenylessigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911637-1G OR911637-5G
APOSOR911637-1GEA 21.5 EUR
APOSOR911637-1G APOSOR911637-5G
4-(Methylthio)phenylessigsäure 95%
4-(Methylthio)phenylessigsäure
Formel: C₉H₁₀O₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192325
CAS-Nummer: 16188-55-9