2-Nitro-p-cymene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911432-25G
OR911432-5G
APOSOR911432-25GEA
85.9
EUR
APOSOR911432-25G
APOSOR911432-5G
2-Nitro-p-cymene 95%
2-Nitro-p-cymene
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007176 CAS-Nummer: 943-15-7 |