5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester, Fmoc-Glu(OtBu)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester, 5-tert-Butyl N-Fmoc-L-glutamate
OR911397-100G
OR911397-500G
APOSOR911397-100GEA
75.4
EUR
APOSOR911397-100G
APOSOR911397-500G
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98%
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Formel:
C₂₄H₂₇NO₆ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00037135 CAS-Nummer: 71989-18-9 |