Cyclohexylphenylketon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911369-100G OR911369-25G
APOSOR911369-100GEA 98.6 EUR
APOSOR911369-100G APOSOR911369-25G
Cyclohexylphenylketon 95%
Cyclohexylphenylketon
Formel: C₁₃H₁₆O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001467
CAS-Nummer: 712-50-5