Dimethylterephthalat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Terephthalic acid dimethyl ester
OR911296-100G OR911296-1KG OR911296-500G
APOSOR911296-100GEA 52.2 EUR
APOSOR911296-100G APOSOR911296-1KG APOSOR911296-500G
Dimethylterephthalat 95%
Dimethylterephthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Siedepunkt: 288 °C
Schmelzpunkt: 140…143 °C
Dichte: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 151 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008440
CAS-Nummer: 120-61-6