4-Ethoxybenzamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911170-25G
OR911170-5G
APOSOR911170-25GEA
270
EUR
APOSOR911170-25G
APOSOR911170-5G
4-Ethoxybenzamid 95%
4-Ethoxybenzamid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007996 CAS-Nummer: 55836-71-0 |