3-Ethoxybenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR910911-100G OR910911-25G OR910911-5G
APOSOR910911-100GEA 169 EUR
APOSOR910911-100G APOSOR910911-25G APOSOR910911-5G
3-Ethoxybenzoesäure 99%
3-Ethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 136…140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016517
CAS-Nummer: 621-51-2