1-(4-Chlorphenyl)imidazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole
OR910304-1G OR910304-5G
APOSOR910304-1GEA 75.4 EUR
APOSOR910304-1G APOSOR910304-5G
1-(4-Chlorphenyl)imidazol 96%
1-(4-Chlorophenyl)imidazole
Formel: C₉H₇ClN₂
Molekulargewicht: 178.62 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041208
CAS-Nummer: 51581-54-5