Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910077-1G
OR910077-250MG
APOSOR910077-1GEA
190
EUR
APOSOR910077-1G
APOSOR910077-250MG
Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Benzo[d]isothiazol-3-amine
Formel:
C₇H₆N₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00726295 CAS-Nummer: 23031-78-9 |