5-(3-Chlorphenyl)isoxazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909965-1G OR909965-5G
APOSOR909965-1GEA 174 EUR
APOSOR909965-1G APOSOR909965-5G
5-(3-Chlorphenyl)isoxazol 98%
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆ClNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03232871
CAS-Nummer: 7064-34-8