1-(3-Chlor-2-methylphenyl)pyrrolidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909857-10G OR909857-1G OR909857-5G
APOSOR909857-10GEA 632 EUR
APOSOR909857-10G APOSOR909857-1G APOSOR909857-5G
1-(3-Chlor-2-methylphenyl)pyrrolidin 97%
1-(3-Chlor-2-methylphenyl)pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₄ClN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09972165
CAS-Nummer: 1020253-09-1