(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-N,N-dimethylpyridazin-3-amine
OR909507-1G OR909507-5G
APOSOR909507-1GEA 34.8 EUR
APOSOR909507-1G APOSOR909507-5G
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Formel: C₆H₈ClN₃
Schmelzpunkt: 108…109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02732844
CAS-Nummer: 7145-60-0