5-Chlor-N,2-dimethylanilin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Methyl 5-chloro-2-methylaniline hydrochloride
OR909208-1G OR909208-5G
APOSOR909208-1GEA 219 EUR
APOSOR909208-1G APOSOR909208-5G
5-Chlor-N,2-dimethylanilin Hydrochlorid 98%
5-Chlor-N,2-dimethylanilin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁Cl₂N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756441
CAS-Nummer: 1187386-18-0