3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-Pyridyl)propionic Acid
OR909092-1G OR909092-5G
APOSOR909092-1GEA 82.8 EUR
APOSOR909092-1G APOSOR909092-5G
3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00995159
CAS-Nummer: 15197-75-8