2-Carboxycinnamic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908071-1G OR908071-5G
APOSOR908071-1GEA 102 EUR
APOSOR908071-1G APOSOR908071-5G
2-Carboxycinnamic acid 95%
2-Carboxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₈O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004380
CAS-Nummer: 612-40-8