Methyl-2-(chlormethyl)benzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(chloromethyl)benzoate
OR908066-25G
OR908066-5G
APOSOR908066-25GEA
357
EUR
APOSOR908066-25G
APOSOR908066-5G
Methyl-2-(chlormethyl)benzoat 95%
Methyl-2-(chlormethyl)benzoat
Formel:
C₉H₉ClO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06200781 CAS-Nummer: 34040-62-5 |