N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N,N,3-Trimethylbenzamide
OR907885-1G
OR907885-25G
OR907885-5G
APOSOR907885-1GEA
125
EUR
APOSOR907885-1G
APOSOR907885-25G
APOSOR907885-5G
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide
Formel:
C₁₀H₁₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
6935-65-5 |