3-Methoxy-2-naphthaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907835-1G
OR907835-5G
APOSOR907835-1GEA
24.4
EUR
APOSOR907835-1G
APOSOR907835-5G
3-Methoxy-2-naphthaldehyd 98%
3-Methoxy-2-naphthaldehyd
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13191799 CAS-Nummer: 56679-88-0 |