N,N-Diethyl-2-methylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907818-1G OR907818-5G
APOSOR907818-1GEA 168 EUR
APOSOR907818-1G APOSOR907818-5G
N,N-Diethyl-2-methylbenzamid 98%
N,N-Diethyl-2-methylbenzamid
Formel: C₁₂H₁₇NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463019
CAS-Nummer: 2728-04-3