2-Amino-5-brom-3-methylbenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR907615-10G
OR907615-1G
OR907615-5G
APOSOR907615-10GEA
111
EUR
APOSOR907615-10G
APOSOR907615-1G
APOSOR907615-5G
2-Amino-5-brom-3-methylbenzoesäure 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₈BrNO₂ Schmelzpunkt: 230…240 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664860 CAS-Nummer: 206548-13-2 |