6-Propoxypyridazin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906932-1G OR906932-250MG
APOSOR906932-1GEA 45.9 EUR
APOSOR906932-1G APOSOR906932-250MG
6-Propoxypyridazin-3-amine 95%
6-Propoxypyridazin-3-amine
Formel: C₇H₁₁N₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835392
CAS-Nummer: 90008-50-7