2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-pyrrolidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-BOC-3-pyrrolidinone
OR9069-100G
OR9069-25G
OR9069-5G
APOSOR9069-100GEA
120
EUR
APOSOR9069-100G
APOSOR9069-25G
APOSOR9069-5G
2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-pyrrolidincarboxylat 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Schmelzpunkt: 34…38 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01631194 CAS-Nummer: 101385-93-7 |