2-Methyl-2-propanyl-4-methylen-1-piperidincarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Boc-4-methylenepiperidine, tert-Butyl 4-Methylenepiperidine-1-carboxylate, 4-Methylenepiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 4-methylenepiperidine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-methylenepiperidine
OR9063-25G OR9063-100G
APOSOR9063-25GEA 50.9 EUR
APOSOR9063-25G APOSOR9063-100G
2-Methyl-2-propanyl-4-methylen-1-piperidincarboxylat
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₂
Siedepunkt: 75…80 °C/1mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632522
CAS-Nummer: 159635-49-1