4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906160-1G OR906160-5G
APOSOR906160-1GEA 0 EUR
APOSOR906160-1G APOSOR906160-5G
4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
4-Amino-5-bromopyrimidine
Formel: C₄H₄BrN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233962
CAS-Nummer: 1439-10-7