2-Chlor-3-cyanbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905987-1G OR905987-5G
APOSOR905987-1GEA 58 EUR
APOSOR905987-1G APOSOR905987-5G
2-Chlor-3-cyanbenzaldehyd 98%
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde
Formel: C₈H₄ClNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08460147
CAS-Nummer: 165187-24-6