4-(2-Methyl-2-propanyl)-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(tert-Butyl)-2-nitrophenol
OR905846-100G
OR905846-25G
APOSOR905846-100GEA
207
EUR
APOSOR905846-100G
APOSOR905846-25G
4-(2-Methyl-2-propanyl)-2-nitrophenol 98%
4-tert-Butyl-2-nitrophenol
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191888 CAS-Nummer: 3279-07-0 |