2,5-Dimethoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905695-1G
OR905695-5G
APOSOR905695-1GEA
66.7
EUR
APOSOR905695-1G
APOSOR905695-5G
2,5-Dimethoxyphenol 95%
2,5-Dimethoxyphenol
Formel:
C₈H₁₀O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00094237 CAS-Nummer: 18113-18-3 |