Ethyl-2-ethylacetoacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate
OR905609-100G OR905609-500G
APOSOR905609-100GEA 92.8 EUR
APOSOR905609-100G APOSOR905609-500G
Ethyl-2-ethylacetoacetat 98%
Ethyl-2-ethylacetoacetat
Formel: C₈H₁₄O₃
Molekulargewicht: 158.2 g/mol
Dichte: 0.9937
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039898
CAS-Nummer: 607-97-6