5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR905603-25G OR905603-5G
APOSOR905603-25GEA 235 EUR
APOSOR905603-25G APOSOR905603-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formel: C₇H₅BrN₂O
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09834823
CAS-Nummer: 455280-00-9