4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
OR905458-1G OR905458-5G
APOSOR905458-1GEA 98.6 EUR
APOSOR905458-1G APOSOR905458-5G
4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Formel: C₉H₈O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002591
CAS-Nummer: 156-39-8