4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905248-1G OR905248-250MG
APOSOR905248-1GEA 241 EUR
APOSOR905248-1G APOSOR905248-250MG
4-Aminomethylquinoline hydrochloride 95%
4-Aminomethylquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861486
CAS-Nummer: 1095661-17-8