Chlormethyl-isopropyl-carbonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Carbonic Acid Chloromethyl Isopropyl Ester
OR905009-100G OR905009-25G OR905009-500G
APOSOR905009-100GEA 0 EUR
APOSOR905009-100G APOSOR905009-25G APOSOR905009-500G
Chlormethyl-isopropyl-carbonat 97%
Chloromethyl isopropyl carbonate
Formel: C₅H₉ClO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375443
CAS-Nummer: 35180-01-9