2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904952-1G
OR904952-250MG
APOSOR904952-1GEA
353
EUR
APOSOR904952-1G
APOSOR904952-250MG
2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine 95%
2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09999142 CAS-Nummer: 1209289-08-6 |