6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904930-1G OR904930-250MG
APOSOR904930-1GEA 194 EUR
APOSOR904930-1G APOSOR904930-250MG
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13176716
CAS-Nummer: 1166828-13-2