Ethyl 2-oxovalerate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904458-100G
OR904458-25G
APOSOR904458-100GEA
1180
EUR
APOSOR904458-100G
APOSOR904458-25G
Ethyl 2-oxovalerate 96%
Ethyl-2-oxovalerate
Formel:
C₇H₁₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410882 CAS-Nummer: 50461-74-0 |