Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR904259-1KG OR904259-500G OR904259-5G OR904259-25G
APOSOR904259-1KGEA 532 EUR
APOSOR904259-1KG APOSOR904259-500G APOSOR904259-5G APOSOR904259-25G
Ethylene glycol monovinyl ether 97%
Ethylene glycol monovinyl ether
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 143 °C
Dichte: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192151
CAS-Nummer: 764-48-7
UN-Nummer: 3271
ADR: 3,III