2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR903940-100MG OR903940-250MG
APOSOR903940-100MGEA 230 EUR
APOSOR903940-100MG APOSOR903940-250MG
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Siedepunkt: 129…131.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 18755-56-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR