(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-Ethylpiperidin-4-yl)methanol
OR903901-1G
OR903901-5G
APOSOR903901-1GEA
53.8
EUR
APOSOR903901-1G
APOSOR903901-5G
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol 95%
(1-Ethyl-4-piperidinyl)methanol
Formel:
C₈H₁₇NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08059823 CAS-Nummer: 90226-87-2 |