3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903818-10G
OR903818-25G
OR903818-5G
APOSOR903818-10GEA
150
EUR
APOSOR903818-10G
APOSOR903818-25G
APOSOR903818-5G
3,5-Dichloro-4-methylaniline 98%
3,5-Dichloro-4-methylaniline
Formel:
C7H7Cl2N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00266300 CAS-Nummer: 54730-35-7 |