3,5-Dibrom-4-pyridinamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9036-1G
OR9036-5G
APOSOR9036-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9036-1G
APOSOR9036-5G
3,5-Dibrom-4-pyridinamin
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Formel:
C₅H₄Br₂N₂ Schmelzpunkt: 165…170 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234048 CAS-Nummer: 84539-34-4 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |