2-Hydroxy-6-methylbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903520-1G OR903520-5G
APOSOR903520-1GEA 65.4 EUR
APOSOR903520-1G APOSOR903520-5G
2-Hydroxy-6-methylbenzonitril 97%
2-Hydroxy-6-methylbenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02261940
CAS-Nummer: 73289-66-4