4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dimethyl-5-nitropyridine
OR9032-10G
OR9032-1G
OR9032-250MG
APOSOR9032-10GEA
713
EUR
APOSOR9032-10G
APOSOR9032-1G
APOSOR9032-250MG
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Siedepunkt: 116…118 °C/0.9mmHg Schmelzpunkt: 20…21 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05982051 CAS-Nummer: 1074-99-3 |