3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-3,4-dimethylpyridine
OR902657-1G OR902657-250MG
APOSOR902657-1GEA 246 EUR
APOSOR902657-1G APOSOR902657-250MG
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
3,4-Dimethylpyridin-2-amine
Formel: C7H10N2
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02247162
CAS-Nummer: 823-39-2