3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902639-1G
OR902639-5G
APOSOR902639-1GEA
219
EUR
APOSOR902639-1G
APOSOR902639-5G
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00749304 CAS-Nummer: 72145-01-8 |