N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR902234-1G
OR902234-5G
APOSOR902234-1GEA
255
EUR
APOSOR902234-1G
APOSOR902234-5G
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole
Formel:
C₈H₇ClN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
74420-05-6 |