N-Methyl-4-(methylamino)picolinamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902039-1G OR902039-25G OR902039-5G
APOSOR902039-1GEA 52.2 EUR
APOSOR902039-1G APOSOR902039-25G APOSOR902039-5G
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamid 95%
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamid
Formel: C₈H₁₁N₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11504981
CAS-Nummer: 1065074-98-7