2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901752-1G
OR901752-250MG
APOSOR901752-1GEA
574
EUR
APOSOR901752-1G
APOSOR901752-250MG
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine
Formel:
C₆H₅Cl₂NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185540 CAS-Nummer: 1214366-19-4 |